Learn More
N1-(2-Chlorophenyl)-2-bromoacetamide, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10191032
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10191032 1 g 1g
10101042 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10191032 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB05477DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 5439-11-2
Formula molecolare C8H7BrClNO
Molecular Weight (g/mol) 248.50
Numero MDL MFCD00173815
InChI Key WIOJXHICOOQVAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-n-2-chlorophenyl acetamide, n1-2-chlorophenyl-2-bromoacetamide, n-bromoacetyl-2'-chloroacetaniline, wiojxhicooqvab-uhfffaoysa-n, 2-bromo-n-2-chloro-phenyl-acetamide, acetamide, 2-bromo-n-2-chlorophenyl
PubChem CID 225525
Specifica
Materiale o nome chimico N1-(2-chlorophenyl)-2-bromoacetamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Formula lineare ClC6H4NHC(O)CH2Br
Quantità 1 g
Peso formulazione 248.51
Percent Purity 95%