Learn More
N1-[3-(Ethylamino)-4-methylphenyl]acetamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10495872
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10495872 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10495872 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB13391DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico N1-[3-(ethylamino)-4-methylphenyl]acetamide
CAS 63134-04-3
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H16N2O
Numero MDL MFCD00157616
Quantità 1 g
Sinonimo n-3-ethylamino-4-methylphenyl acetamide, n1-3-ethylamino-4-methylphenyl acetamide, acetamide, n-3-ethylamino-4-methylphenyl, maybridge1_002559
InChI Key MRNDZGBBVKUGJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCNC1=C(C=CC(=C1)NC(=O)C)C
IUPAC Name N-[3-(ethylamino)-4-methylphenyl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 192.262
PubChem CID 113042
Peso formulazione 192.26
Percent Purity 97%