Learn More
N1-(4-acetyl-3-hydroxyphenyl)acetamide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10118122
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10118122 1 g 1g
10096984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10118122 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB10058DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 40547-58-8
Formula molecolare C10H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 193.202
InChI Key ZSSHNMZQDWSUJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-acetyl-3-hydroxyphenyl acetamide, n1-4-acetyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-acetamido-2'-hydroxyacetophenone, acetamide, n-4-acetyl-3-hydroxyphenyl, 4-acetamido-2-hydroxyacetophenone, n-4-acetyl-3-hydroxy-phenyl acetamide, n-4-acetyl-3-hydroxy-phenyl-acetamide
PubChem CID 2775185
IUPAC Name N-(4-acetyl-3-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)NC(=O)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico N1-(4-Acetyl-3-hydroxyphenyl)acetamide
Quantità 1 g
Peso formulazione 193.2
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche