Learn More
N1-(4-Amino-2-methylphenyl)acetamide, 90%, Maybridge™
Marca:  Maybridge BTB06485EA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 56891-59-9 Peso : 0.06000kg
Quantità 10g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10028901
  • 169.00€ / 10g
Spedizione stimata: 30-07-2021
Identificatori chimici
56891-59-9
164.208
GWFPMSIIVJMYRZ-UHFFFAOYSA-N
314338
CC1=C(C=CC(=C1)N)NC(=O)C
C9H12N2O
MFCD00276633
n-4-amino-2-methylphenyl acetamide, n1-4-amino-2-methylphenyl acetamide, 4'-amino-2'-methylacetanilide, n-4-amino-2-methyl-phenyl-acetamide, 4-acetamido-m-toluidine, 4-acetylamino-m-toluidine, 4-acetamido-3-methylaniline, 4-acetamino-3-methylaniline, acetamide, n-4-amino-2-methylphenyl
N-(4-amino-2-methylphenyl)acetamide
Specifica
N1-(4-amino-2-methylphenyl)acetamide
10g
89.5
90%
MFCD00276633
GWFPMSIIVJMYRZ-UHFFFAOYSA-N
N-(4-amino-2-methylphenyl)acetamide
314338
90%
Amber Glass Bottle
56891-59-9
100.0
C9H12N2O
n-4-amino-2-methylphenyl acetamide, n1-4-amino-2-methylphenyl acetamide, 4'-amino-2'-methylacetanilide, n-4-amino-2-methyl-phenyl-acetamide, 4-acetamido-m-toluidine, 4-acetylamino-m-toluidine, 4-acetamido-3-methylaniline, 4-acetamino-3-methylaniline, acetamide, n-4-amino-2-methylphenyl
CC1=C(C=CC(=C1)N)NC(=O)C
164.208
164.21
Videos
SDS Documenti
Certificati