Learn More
N1-(4-Amino-2-methylphenyl)acetamide, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10344222
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10344222 1 g Amber Glass Bottle 1g
10028901 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10344222 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB06485DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 56891-59-9
Formula molecolare C9H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 164.208
Numero MDL MFCD00276633
InChI Key GWFPMSIIVJMYRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-amino-2-methylphenyl acetamide, n1-4-amino-2-methylphenyl acetamide, 4'-amino-2'-methylacetanilide, n-4-amino-2-methyl-phenyl-acetamide, 4-acetamido-m-toluidine, 4-acetylamino-m-toluidine, 4-acetamido-3-methylaniline, 4-acetamino-3-methylaniline, acetamide, n-4-amino-2-methylphenyl
PubChem CID 314338
IUPAC Name N-(4-amino-2-methylphenyl)acetamide
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)NC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico N1-(4-amino-2-methylphenyl)acetamide
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 164.21
Percent Purity 90%