Learn More
N1-(4-Aminophenyl)-N1-methylacetamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10442633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10442633 250 mg 250mg
10749793 1 g 1g
10651226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10442633 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB13402CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 119-63-1
Formula molecolare C9H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 164.208
InChI Key QFELUFGHFLYZEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-aminophenyl-n-methylacetamide, 4'-amino-n-methylacetanilide, p-amino-n-methylacetanilide, acetamide, n-4-aminophenyl-n-methyl, n1-4-aminophenyl-n1-methylacetamide, 4-amino-n-acetyl-n-methylaniline, n-4-aminophenyl-n-methyl-acetamide, p-amino-n-acetyl-n-methylaniline, acetanilide, 4'-amino-n-methyl, 4-amino-n-methyl acetanilide
PubChem CID 67068
IUPAC Name N-(4-aminophenyl)-N-methylacetamide
SMILES CC(=O)N(C)C1=CC=C(C=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico N1-(4-Aminophenyl)-N1-methylacetamide
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 164.21
Percent Purity Tech..
Grado Caratteristiche