Learn More
N1-(4-Butylphenyl)acetamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10253242
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10253242 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10253242 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00828EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico N1-(4-Butylphenyl)acetamide
CAS 3663-20-5
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H17NO
Formula lineare CH3CH2CH2CH2C6H4NHC(O)CH3
Numero MDL MFCD00277211
Quantità 10 g
Sinonimo n-4-butylphenyl acetamide, 4-butylacetanilide, n1-4-butylphenyl acetamide, acetamide, n-4-butylphenyl, gnf-pf-1449, p-n-butylacetanilid, 4'-butylacetoanilide, p-normalbutylacetanilide, maybridge1_000046, n-acetyl-4-n-butylaniline
InChI Key GDQKURDANTWHBA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
IUPAC Name N-(4-butylphenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 191.274
PubChem CID 77227
Peso formulazione 191.27
Percent Purity 97%