Learn More
N1-(4-Butyryl-3-hydroxyphenyl)acetamide, Tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | N1-(4-Butyryl-3-hydroxyphenyl)acetamide |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 221.25 |
Percent Purity | Tech. |
Grado | Technical |