Learn More
N1-(4-Butyryl-3-hydroxyphenyl)acetamide, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10495132
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10495132 1 g 1g
10006374 5 g 5g
10049571 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10495132 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01739DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 28583-62-2
Formula molecolare C12H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 221.26
Numero MDL MFCD00276573
InChI Key RSBIKRQPSYDRFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n1-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, unii-4kn634aqj7, n-4-butanoyl-3-hydroxyphenyl acetamide, 4'-butyryl-3'-hydroxyacetanilide, n-4-butyryl-3-hydroxyphenyl acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl acetamide, maybridge3_006119, acetamide,n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl, acetamide, n-3-hydroxy-4-1-oxobutyl phenyl
PubChem CID 119989
IUPAC Name N-(4-butanoyl-3-hydroxyphenyl)acetamide
SMILES CCCC(=O)C1=CC=C(NC(C)=O)C=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico N1-(4-Butyryl-3-hydroxyphenyl)acetamide
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 221.25
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche