Learn More
N1-[4-Cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide, ≥95%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2705648
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
175278-19-0
C10H7F3N2O2
244.173
MFCD00204174
RHBNAXXJVYFEEA-UHFFFAOYSA-N
n-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-cyano-2-trifluoromethoxy acetanilide, n1-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilide, maybridge1_000083, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilid, n-4-cyano-2-trifluoromethoxyphenyl-acetamide
2736739
N-[4-cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C#N)OC(F)(F)F
175278-19-0
C10H7F3N2O2
244.173
MFCD00204174
RHBNAXXJVYFEEA-UHFFFAOYSA-N
n-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-cyano-2-trifluoromethoxy acetanilide, n1-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilide, maybridge1_000083, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilid, n-4-cyano-2-trifluoromethoxyphenyl-acetamide
2736739
N-[4-cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C#N)OC(F)(F)F
Materiale o nome chimico N1-[4-Cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%+
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 244.17
Percent Purity 95%