Learn More
N1-[4-Cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10180892
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10180892 1 g 1g
10233622 10 g 10g
11366965 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10180892 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00674DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 175278-19-0
Formula molecolare C10H7F3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 244.173
Numero MDL MFCD00204174
InChI Key RHBNAXXJVYFEEA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4-cyano-2-trifluoromethoxy acetanilide, n1-4-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl acetamide, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilide, maybridge1_000083, 4'-cyano-2'-trifluoromethoxy acetanilid, n-4-cyano-2-trifluoromethoxyphenyl-acetamide
PubChem CID 2736739
IUPAC Name N-[4-cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
SMILES CC(=O)NC1=C(C=C(C=C1)C#N)OC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N1-[4-Cyano-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%+
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 244.17
Percent Purity 95%