Learn More
N1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-chloroacetamide, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N1-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-2-chloroacetamide |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 253.61 |
| Percent Purity | 97% |