Learn More
N1-(5-Amino-2-methylphenyl)acetamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10746505
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10746505 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10746505 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB00549DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico N1-(5-Amino-2-methylphenyl)acetamide
CAS 5434-30-0
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H12N2O
Numero MDL MFCD00047859
Quantità 1 g
Sinonimo n-5-amino-2-methylphenyl acetamide, 2-acetylamino-4-aminotoluene, acetamide, n-5-amino-2-methylphenyl, 5'-amino-2'-methylacetanilide, 2-acetylamino-p-toluidine, n1-5-amino-2-methylphenyl acetamide, n-3-amino-6-methylphenyl acetamide, 3-acetylamino-p-toluidine, 2-methyl-5-aminoacetaniline, 3-acetamido-4-methylaniline
InChI Key UAZGSMMESOKKQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)NC(=O)C
IUPAC Name N-(5-amino-2-methylphenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 164.208
PubChem CID 79492
Peso formulazione 164.21
Percent Purity 97%
Grado Caratteristiche