Learn More
N1-(5-Oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10590922
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10590922 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10590922 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore NRB00998EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico N1-(5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)acetamide
CAS 88611-67-0
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C12H13NO2
Numero MDL MFCD00099461
Quantità 10 g
Sinonimo n-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl acetamide, n1-5-oxo-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl acetamide, 6-acetamido-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, n-5-oxo-7,8-dihydro-6h-naphthalen-2-yl acetamide, acetamide,n-5,6,7,8-tetrahydro-5-oxo-2-naphthalenyl, acmc-20lbzu, 6-acetamido-tetralone, pubchem17583, 6-acetamido-1-tetralone, maybridge1_005781
InChI Key WEBCZGJWXXPNHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)NC1=CC2=C(C=C1)C(=O)CCC2
IUPAC Name N-(5-oxo-7,8-dihydro-6H-naphthalen-2-yl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 203.241
PubChem CID 2780190
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 97%