Learn More
N1-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline, 95%, Maybridge™
Marca:  Maybridge TL00405EB
Dettagli aggiuntivi : CAS : 41419-59-4 Peso : 0.07500kg
Quantità 25g
Codice prodotto. 10016394
  • 247.00€ / 25g
Spedizione stimata: 05-08-2021
Identificatori chimici
41419-59-4
191.153
MGCCWCLGIPNIBP-UHFFFAOYSA-N
737351
CNC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
C8H8F3NO
MFCD00052332
n-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine,n-methyl-4-trifluoromethoxy, methyl 4-trifluoromethoxy phenyl amine, pubchem8511, 4-trifluoromethoxy-n-methylaniline, methyl 4-trifluoromethoxyphenyl amine, methyl-4-trifluoromethoxy-phenyl-amine, n-methyl-4-trifluoromethoxyphenyl amine
N-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Specifica
N1-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
41419-59-4
95%
CF3OC6H4NHCH3
n-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine,n-methyl-4-trifluoromethoxy, methyl 4-trifluoromethoxy phenyl amine, pubchem8511, 4-trifluoromethoxy-n-methylaniline, methyl 4-trifluoromethoxyphenyl amine, methyl-4-trifluoromethoxy-phenyl-amine, n-methyl-4-trifluoromethoxyphenyl amine
CNC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
191.153
191.15
25g
95.0
C8H8F3NO
MFCD00052332
MGCCWCLGIPNIBP-UHFFFAOYSA-N
N-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
737351
95%
Videos
SDS Documenti
Certificati