Learn More
N1-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline, 95%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | N1-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline |
CAS min. % | 95.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Formula lineare | CF3OC6H4NHCH3 |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 191.15 |
Percent Purity | 95% |