Learn More
N1-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10486862
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10486862 10 g 10g
10079441 1 g 1g
10016394 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10486862 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00405EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 41419-59-4
Formula molecolare C8H8F3NO
Molecular Weight (g/mol) 191.153
Numero MDL MFCD00052332
InChI Key MGCCWCLGIPNIBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, n1-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, benzenamine,n-methyl-4-trifluoromethoxy, methyl 4-trifluoromethoxy phenyl amine, pubchem8511, 4-trifluoromethoxy-n-methylaniline, methyl 4-trifluoromethoxyphenyl amine, methyl-4-trifluoromethoxy-phenyl-amine, n-methyl-4-trifluoromethoxyphenyl amine
PubChem CID 737351
IUPAC Name N-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N1-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare CF3OC6H4NHCH3
Quantità 10 g
Peso formulazione 191.15
Percent Purity 95%