Learn More
N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine, 98%
Codice prodotto. 11499430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499430 250 mg 250mg
11409440 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499430 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50291.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6342-21-8 | C10H16N2 | 164.252 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6342-21-8
Formula molecolare C10H16N2
Molecular Weight (g/mol) 164.252
Numero MDL MFCD01631934
InChI Key NFSAPTWLWWYADB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-1-phenylethyl dimethylamine, n1,n1-dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethyl-1-phenylethane-1,2-diamine, n*1*,n*1*-dimethyl-1-phenyl-ethane-1,2-diamine, n∼1∼,n∼1∼-dimethyl-1-phenylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1-dimethyl-1-phenyl, acmc-20apq4, daa-0-0, n,n-dimethyl-1-phenyl-ethane-1,2-diamine
PubChem CID 241652
IUPAC Name N,N-dimethyl-1-phenylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)C(CN)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine
Quantità 250 mg
Numero UN UN2735
Peso formulazione 164.25
Percent Purity 98%