Learn More
N1,N12-Diethylspermine tetrahydrochloride, Tocris Bioscience™
Codice prodotto. 18074912
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18074912
Marca: Tocris Bioscience 0500/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Polyamine synthase inhibitor
Powerful antineoplastic agent in cultured cells and animal tumors (IC50 = 0.2 μM in L1210 cells). Inhibitor of polyamine synthases. Suppressor of mitochondrial DNA synthesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 113812-15-0
Formula molecolare C14H38Cl4N4
Molecular Weight (g/mol) 404.286
InChI Key SCYOBNRPMHJGLB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n1, n12-diethylsperminea.4hcl, n1,n12-diethylspermine tetrahydrochloride, n1, n12-diethylspermine.4hcl, n1,n12-diethylspermine tetra hydrochloride, 3,7,12,16-tetraazaoctadecane tetrahydrochloride, n1, n12-diethylspermine? inverted exclamation mark currency4hcl
PubChem CID 14056749
IUPAC Name N,N'-bis[3-(ethylamino)propyl]butane-1,4-diamine;tetrahydrochloride
SMILES CCNCCCNCCCCNCCCNCC.Cl.Cl.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico N1, N12-Diethylspermine tetrahydrochloride
Quantità 10 mg
Peso formulazione 404.29
Percent Purity >98%