Learn More
N1,O2'-Dimethyladenosine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N1,O2'-Dimethyladenosine |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H19N5O4/c1-16-4-15-11-7(10(16)13)14-5-17(11)12-9(20-2)8(19)6(3-18)21-12/h5-6,8-9,12-13,15,18-19H,3-4H2,1-2H3/t6-,8-,9-,12-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 295.1281 |