Learn More
N1,O2'-Dimethyladenosine, TRC
Codice prodotto. 30012717
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012717 1 mg 1mg
30004841 5 mg 5mg
30012709 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012717 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4474101MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91101-00-7
Formula molecolare C12H17N5O4
Molecular Weight (g/mol) 295.29
Sinonimo 1-Methyl-2'-O-methyladenosine, 2'-O-Methyl-1-methyladenosine;
SMILES O[C@H]1[C@@H](OC)[C@H](N2C(N=CN(C)C3=N)=C3N=C2)O[C@@H]1CO
Specifica
Materiale o nome chimico N1,O2'-Dimethyladenosine
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H19N5O4/c1-16-4-15-11-7(10(16)13)14-5-17(11)12-9(20-2)8(19)6(3-18)21-12/h5-6,8-9,12-13,15,18-19H,3-4H2,1-2H3/t6-,8-,9-,12-/m1/s1
Peso formulazione 295.1281