Learn More
N2-[4-(Diethylamino)butyl]-6-(3,5-dimethoxyphenyl)-pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7-diamine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N2-[4-(Diethylamino)butyl]-6-(3,5-dimethoxyphenyl)-pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,7-diamine |
| CAS | 862370-79-4 |
| Formula molecolare | C23H32N6O2 |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H32N6O2/c1-5-29(6-2)10-8-7-9-25-23-26-15-17-13-20(21(24)27-22(17)28-23)16-11-18(30-3)14-19(12-16)31-4/h11-15H,5-10H2,1-4H3,(H3,24,25,26,27,28) |
| SMILES | CCN(CC)CCCCNc1ncc2cc(c(N)nc2n1)c3cc(OC)cc(OC)c3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 424.54 |