Learn More
N2,9-Diacetylguanine, TRC
Codice prodotto. 30351986
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30351986 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30351986 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD33500025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N 2,9-Diacetylguanine
CAS 3056-33-5
Formula molecolare C9 H9 N5 O3
Quantità 25 g
Sinonimo Acyclovir Impurity L
InChI Formula InChI=1S/C9H9N5O3/c1-4(15)11-9-12-7-6(8(17)13-9)10-3-14(7)5(2)16/h3H,1-2H3,(H2,11,12,13,15,17)
SMILES CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2C(=O)C)C(=O)N1
IUPAC Name N-(9-acetyl-6-oxo-1H-purin-2-yl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 235.2
Peso formulazione 235.0705