Learn More
N2-Acetyl-L-asparagine, TRC
Codice prodotto. 30010456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010456 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30010456 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA168780500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N2-Acetyl-L-asparagine
CAS 4033-40-3
Formula molecolare C6H10N2O4
Sinonimo N-Acetyl-L-asparagine, N-Acetylasparagine, N2-Acetylasparagine, NSC 186895alpha-N-Acetyl-L-asparagine;
InChI Formula InChI=1S/C6H10N2O4/c1-3(9)8-4(6(11)12)2-5(7)10/h4H,2H2,1H3,(H2,7,10)(H,8,9)(H,11,12)/t4-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-acetamido-4-amino-4-oxobutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 174.15
Quantità 500 mg
Peso formulazione 174.0641
Shipping Condition Room Temperature