Learn More
Macherey-Nagel™ Chiusure in alluminio N20
Seal vials with securely with a variety of crimp closures. Machenery-Nagel™ N20 aluminum closures come with a broad variety of cap types and septum materials.
21.22€ - 56.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Colore | Setto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Colore | Setto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10528271
|
Macherey-Nagel™
70233 |
Center Tear-off Crimp Cap | Gold | Butyl dark gray / PTFE gray * |
56.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10423001
|
Macherey-Nagel™
70235 |
Complete Tear-off Crimp Cap | Silver | Butyl dark grey / PTFE grey ready assembled |
56.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10271161
|
Macherey-Nagel™
70234 |
A gomito | Argento | Butile grigio scuro/PTFE grigio (solo lamintato centricamente, in genere detto Pharma-Fix) |
55.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10356651
|
Macherey-Nagel™
70234.9 |
Capsula | Argento | Setto stampato in butile/PTFE color grigio |
48.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12715242
|
Macherey-Nagel™
702094 |
Capsula | Silver | Silicone white/PTFE beige |
49.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10246283
|
Macherey-Nagel™
70234.8 |
Pressure Release Crimp Cap | Silver | Butyl dark grey / PTFE grey(only centrically laminated, typically called Pharma-Fix) |
53.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10072771
|
Macherey-Nagel™
70236 |
Center Tear-off Crimp Cap | Silver | Butyl stopper, grey unassembled (separate parts) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12480360
|
Macherey-Nagel™
70238 |
Complete Tear-off Crimp Cap | Silver | Butyl stopper, grey unassembled (separate parts) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12470360
|
Macherey-Nagel™
70237 |
Capsula | Silver | Butyl stopper, grey unassembled (separate parts) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Center tear off caps and complete tear off caps N 20
- Bi-metal crimp caps and magnetic crimp caps N 20
- for use on autosamplers with magnetic transportation system –
- Crimping of the bi-metal crimp caps is more convenient.
- All closures mentioned above are available with silicone / PTFE septa as well as with butyl / PTFE septa in different versions.
- Applications above 120 °C require silicone / PTFE septa.
- Individual septa, stoppers as well as PE caps N 20 are also available.
- Manual and electronic crimping tools N 20 complete this product range
Specifica
Confezione da 100 |