Learn More
N4-Acetylcytidine triphosphate sodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495386
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495386 100 mg 100mg
16477247 5 mg 5mg
16470837 50 mg 50mg
16434538 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16495386 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111815A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
MedChemExpress N4-Acetylcytidine triphosphate sodium is efficiently used as a substrate in T7 Polymerase-catalyzed in vitro transcription and it can be incorporated into multiple templates.
N4-Acetylcytidine triphosphate sodium is efficiently used as a substrate in T7 Polymerase-catalyzed in vitro
Specifica
Materiale o nome chimico N4-Acetylcytidine triphosphate sodium
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C11H14N3Na4O15P3
Quantità 100 mg
Sinonimo ac4CTP sodium
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 250 mg/mL (407.75 mM)
SMILES O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C(N=C(C=C1)NC(C)=O)=O)O2)O)[C@H]2COP(OP(OP(O[Na])(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O[Na])=O
Molecular Weight (g/mol) 613.12
Peso formulazione 613.12
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only