Learn More
N4-Acetylsulfadimidine (N4-Acetylsulfamethazine), Mikromol™
Codice prodotto. 30462246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30462246 4 x 25 mg -
17992666 25 mg 25mg
17971176 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30462246 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1311.0700254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N4-Acetylsulfadimidine (N4-Acetylsulfamethazine), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Acetyl Sulfamethazine
CAS 100-90-3
Nomi componenti o analita N-Acetyl Sulfamethazine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H16 N4 O3 S
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, Acetanilide, 4'-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]- (6CI,7CI,8CI), Acetanilide, p-(4,6-dimethyl-2-pyrimidylsulfamyl)- (4CI), 4'-[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfamoyl]acetanilide, Acetylsulfadimidine, Acetylsulfamethazine, N-Acetylsulfamethazine, N-[4-[[(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide, N4-Acetylsulfadimidine, N4-Acetylsulfamethazine, N4-Acetylsulmet, Sulfamethazine-N4-acetyl
InChI Formula InChI=1S/C14H16N4O3S/c1-9-8-10(2)16-14(15-9)18-22(20,21)13-6-4-12(5-7-13)17-11(3)19/h4-8H,1-3H3,(H,17,19)(H,15,16,18)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nc(C)cc(C)n2
IUPAC Name N-[4-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)sulfamoyl]phenyl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 320.37
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 320.0943 g/mol