Learn More
N4-Benzoylcytosine, TRC
Codice prodotto. 30335812
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30335812 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30335812 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2079051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N4-Benzoylcytosine
CAS 26661-13-2
Formula molecolare C11H9N3O2
Quantità 1 g
Sinonimo N-(2,3-Dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl)benzamide, 4-(Benzoylamino)-2(1H)-pyrimidinone
InChI Formula InChI=1S/C11H9N3O2/c15-10(8-4-2-1-3-5-8)13-9-6-7-12-11(16)14-9/h1-7H,(H2,12,13,14,15,16)
SMILES O=C(N1)N=CC=C1NC(C2=CC=CC=C2)=O
IUPAC Name N-(2-oxo-2,3-dihydropyrimidin-4-yl)benzamide
Molecular Weight (g/mol) 215.21
Peso formulazione 215.07