Learn More
N4BP2 Antibody, R&D Systems™
Codice prodotto. 18613552 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18613552 100 μg 100µL
18652815 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18613552 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298059100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    413.32€
    369.60€ / 100µL
    Risparmia 43.72€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
N4BP2 Polyclonal specifically detects N4BP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene N4BP2
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulazione PBS (pH 7.0)
Alias gene B3BPKIAA1413, BCL-3-binding protein, EC 3.-, FLJ10680, NEDD4 binding protein 2, NEDD4-binding protein 2
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human N4BP2 fragment.
Metodo di purificazione Antigen and protein A Affinity-purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 55728
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus