Learn More
N6-(4-Methoxybenzyl)adenosine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N6-(4-Methoxybenzyl)adenosine |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H21N5O5/c1-27-11-4-2-10(3-5-11)6-19-16-13-17(21-8-20-16)23(9-22-13)18-15(26)14(25)12(7-24)28-18/h2-5,8-9,12,14-15,18,24-26H,6-7H2,1H3,(H,19,20,21)/t12-,14+,15+,18-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 387.1543 |