Learn More
N6-Benzoyladenine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N6-Benzoyladenine |
| CAS | 4005-49-6 |
| Formula molecolare | C12H9N5O |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H9N5O/c18-12(8-4-2-1-3-5-8)17-11-9-10(14-6-13-9)15-7-16-11/h1-7H,(H2,13,14,15,16,17,18) |
| SMILES | O=C(Nc1ncnc2[nH]cnc12)c3ccccc3 |
| IUPAC Name | N-(7H-purin-6-yl)benzamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 239.23 |
| Peso formulazione | 239.0807 |