Learn More
Thermo Scientific Chemicals N6-Benzyladenosin
Codice prodotto. 17201146 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17201146 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17201146 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 226420050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Peso molecolare 357.36
Product Type N6-Benzyladenosine
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, aq. hcl/ethanol, aq. naoh/etha, nol