Learn More
N6-(Benzyloxycarbonyl)-L-lysine, TRC
Codice prodotto. 30341464
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
Dimensione della confezione:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341464 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341464 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB286220250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N6-(Benzyloxycarbonyl)-L-lysine
CAS 1155-64-2
Formula molecolare C14H20N2O4
Quantità 250 g
Sinonimo N6-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine, N-epsilon-Benzoyloxycarbonyllysine
InChI Formula InChI=1S/C14H20N2O4/c15-12(13(17)18)8-4-5-9-16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-amino-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 280.32
Peso formulazione 280.1423