Learn More
Thermo Scientific Chemicals N6-Methyl-2'-deoxyadenosine, 99%
Codice prodotto. 15426669
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15426669 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15426669 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J64961.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2002-35-9 | C11H15N5O3 | 265.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2002-35-9
Formula molecolare C11H15N5O3
Molecular Weight (g/mol) 265.27
Numero MDL MFCD00055999
InChI Key DYSDOYRQWBDGQQ-XLPZGREQSA-N
PubChem CID 168948
ChEBI CHEBI:7417
SMILES CNC1=C2N=CN([C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3)C2=NC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico N6-Methyl-2'-deoxyadenosine
Colore White
Quantità 1 g
Sinonimo n6-methyl-2'-deoxyadenosine, n6-me-dado, n 6-me-dado, adenosine, 2'-deoxy-n-methyl, unii-48qzw2ir9h, 2r,3s,5r-2-hydroxymethyl-5-6-methylamino-9h-purin-9-yl tetrahydrofuran-3-ol, n 6-methyl-2'-deoxyadenosine, n6-methyldeoxyadenosine, 2'-deoxy-n6-methylado, 48qzw2ir9h
Informazioni di solubilità Soluble in water
IUPAC Name (2R,3S,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-[6-(methylamino)purin-9-yl]oxolan-3-ol
Peso formulazione 265.27
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder