missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N6-methyladenosine (m6A) Antibody (1G1), Novus Biologicals™

Codice prodotto. 30116876 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30116876 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30116876 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP332554

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

N6-methyladenosine (m6A) Monoclonal antibody specifically detects N6-methyladenosine (m6A) in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA,Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene N6-methyladenosine (m6A)
Applicazioni ELISA, Dot Blot
Classificazione Monoclonal
Clone 1G1
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione ELISA 1:1000-1:2000, Dot Blot 1:500-1:2000
Formulazione PBS (pH7.4), 0.05% BSA and 40% Glycerol
Alias gene (-)-6-(Methylamino)purine riboside, N(6)-Methyladenosine, N-Methyladenosine
Specie ospite Rabbit
Immunogeno N6-methyladenosine (m6A) Small Molecule conjugated to OVA.
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Non-species specific
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.