Learn More
N6-Trifluoroacetyl-L-lysine, TRC
Codice prodotto. 30450189
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450189 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450189 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7885002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N6-Trifluoroacetyl-L-lysine
CAS 10009-20-8
Formula molecolare C8H13F3N2O3
Quantità 2.5 g
Sinonimo N6-(2,2,2-Trifluoroacetyl)-L-lysine, N6-(Trifluoroacetyl)lysine, Nepsilon-Trifluoroacetyl-L-lysine, Nω-(Trifluoroacetyl)-L-lysine
InChI Formula InChI=1S/C8H13F3N2O3/c9-8(10,11)7(16)13-4-2-1-3-5(12)6(14)15/h5H,1-4,12H2,(H,13,16)(H,14,15)/t5-/m0/s1
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-amino-6-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]hexanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 242.2
Peso formulazione 242.0878