Learn More
Na+/H+ Exchanger Isoform-1 Inhibitor, TRC
Codice prodotto. 30179639
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30179639 100 mg 100mg
30179499 10 mg 10mg
30179087 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30179639 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN379813100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 861218-38-4
Formula molecolare C11H8N4OS . CH4O3S
Molecular Weight (g/mol) 340.4
Sinonimo N-(Aminoiminomethyl)-4-cyanobenzo[b]thiophene-2-carboxamide Methanesulfonate
IUPAC Name N-carbamimidoyl-4-cyano-1-benzothiophene-2-carboxamide;methanesulfonic acid
SMILES CS(=O)(=O)O.NC(=N)NC(=O)c1cc2c(cccc2s1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico Na+/H+ Exchanger Isoform-1 Inhibitor
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H8N4OS.CH4O3S/c12-5-6-2-1-3-8-7(6)4-9(17-8)10(16)15-11(13)14;1-5(2,3)4/h1-4H,(H4,13,14,15,16);1H3,(H,2,3,4)
Peso formulazione 340.03