Learn More
NAALADase-like 1/NAALADL1 Antibody, FITC, R&D Systems™
Codice prodotto. 18009019 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18009019 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18009019 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298362F
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NAALADase-like 1/NAALADL1 Polyclonal specifically detects NAALADase-like 1/NAALADL1 in Mouse samples. It is validated for ELISA/Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene NAALADase-like 1/NAALADL1
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato FITC
Diluizione ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione PBS
Alias gene I100, NAALADASEL, NAALADL1 N-acetylated alpha-linked acidic dipeptidase-like 1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant NAALADase-like 1/NAALADL1 (Pro29-Leu745).
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 10004
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus