Learn More
Nabumetone, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nabumetone |
| CAS | 42924-53-8 |
| Nomi componenti o analita | Nabumetone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C15 H16 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Nabumetone, 4-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone, 1-(2'-Methoxynaphth-6'-yl)butan-3-one, 4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone, Arthaxan, BRL 14777, Balmox, Consolan, Nabumeton, Nabumetone, Nabuser, Relafen, Relifen, Relifex, BRL-14777 |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | COc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1 |
| Vedi altri risultati |