Learn More
Nabumetone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16470998
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16470998 5 g 5g
16402239 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16470998 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0559
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Nabumetone is an orally active non-acidic anti-inflammatory agent, acts as a potent and selective COX-2 inhibitor, and is the prodrug of the active metabolite 6MNA.
Nabumetone is an orally active non-acidic anti-inflammatory agent, acts as a potent and selective COX-2 inhibitor, and is the prodrug of the active metabolite 6MNA.
Specifica
Materiale o nome chimico Nabumetone
CAS 42924-53-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H16O2
Quantità 5 g
Sinonimo BRL14777
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (438.04 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES CC(CCC1=CC=C2C=C(OC)C=CC2=C1)=O
Molecular Weight (g/mol) 228.29
Peso formulazione 228.29
Percent Purity 99.63%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only