Learn More
Nabumetone, Mikromol™
Codice prodotto. 17973566
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17973566 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17973566 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0153.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Nabumetone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nabumetone
CAS 42924-53-8
Nomi componenti o analita Nabumetone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C15 H16 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Nabumetone, 4-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)-2-butanone, 1-(2'-Methoxynaphth-6'-yl)butan-3-one, 4-(6-Methoxy-2-naphthyl)-2-butanone, Arthaxan, BRL 14777, Balmox, Consolan, Nabumeton, Nabumetone, Nabuser, Relafen, Relifen, Relifex, BRL-14777
InChI Formula InChI=1S/C15H16O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-10H,3-4H2,1-2H3
SMILES COc1ccc2cc(CCC(=O)C)ccc2c1
IUPAC Name 4-(6-methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 228.29
Quantità 500 mg
Peso formulazione 228.115 g/mol