Learn More
Nabumetone
Codice prodotto. 15495339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15495339 5 g 5g
15405349 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15495339 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63072.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 42924-53-8 | C15H16O2 | 228.291 g/mol
Anti-inflammatory, anti-bacterial. A non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits cyclooxygenase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Anti-inflammatory, anti-bacterial
  • A non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that inhibits cyclooxygenase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42924-53-8
Formula molecolare C15H16O2
Molecular Weight (g/mol) 228.291
Numero MDL MFCD00079518
InChI Key BLXXJMDCKKHMKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nabumetone, relafen, 4-6-methoxynaphthalen-2-yl butan-2-one, arthaxan, nabumetona, relifex, listran, relifen, nabumeton, consolan
PubChem CID 4409
ChEBI CHEBI:7443
IUPAC Name 4-(6-methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-one
SMILES CC(=O)CCC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Nabumetone
Punto di fusione 76°C to 78°C
Colore White
Quantità 5 g
Indice di Merck 14,6343
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol or chloroform
Peso formulazione 228.29
Forma fisica Crystalline Powder