Learn More
NAD 299 hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18084432
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18084432 10 mg 10mg
18034342 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18084432 Fornitore Tocris Bioscience N. del fornitore 3282/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Selective, high affinity 5-HT1A antagonist
Selective, high affinity 5-HT1A receptor antagonist (Ki = 0.6 nM in vitro). Enhances the action of selective 5-HT reuptake inhibitors and reverses citalopram -induced (Cat. No. 1427) inhibition of serotonergic cell firing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 184674-99-5
Formula molecolare C18H24ClFN2O2
Molecular Weight (g/mol) 354.85
InChI Key GSZJANKLCPHEEX-BTQNPOSSSA-N
Sinonimo nad 299 hydrochloride, 3r-3-dicyclobutylamino-8-fluoro-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-5-carboxamide hydrochloride
PubChem CID 90488823
IUPAC Name (3R)-3-[di(cyclobutyl)amino]-8-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromene-5-carboxamide;hydrochloride
SMILES C1CC(C1)N(C2CCC2)C3CC4=C(C=CC(=C4OC3)F)C(=O)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico NAD 299 hydrochloride
Quantità 10 mg
Peso formulazione 354.85
Percent Purity >98%