Learn More
NAD+, MedChemExpress
Codice prodotto. 16422179
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16422179 1 g 1g
16400938 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16422179 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0445
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.
NAD+ is a coenzyme composed of ribosylnicotinamide 5'-diphosphate coupled to adenosine 5'-phosphate by pyrophosphate linkage.
Specifica
Materiale o nome chimico NAD+
CAS 53-84-9
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H27N7O14P2
Quantità 1 g
Sinonimo β-DPN β-NAD β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide
Informazioni di solubilità H2O : 41.67 mg/mL (62.81 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@@H]1O)[C@@H](O[C@@H]1COP(OP(OC[C@H]2O[C@@H]([N+]3=CC=CC(C(N)=O)=C3)[C@H](O)[C@@H]2O)([O-])=O)(O)=O)N4C(N=CN=C5N)=C5N=C4
Molecular Weight (g/mol) 663.43
Peso formulazione 663.43
Percent Purity 98.24%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only