Descrizione
- Detection method: Colorimetric/Fluorometric
- Assay time: 2 hr 30 min
- Results type: Quantitative
- Sample types: Tissue lysate and cell lysate
- Cited in: 19 publications
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Product Type | Western Blot Kit |
| Detection Location | In-Solution Detection |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Microplate Reader |
| Formato | Kit |
| N. di reazioni | 250 Tests |
| Substrate Properties | Chemical Substrate |
| Target Molecule | NAD, NADH |
| Metodo di rilevamento | Colorimetric, Chromogenic, Chemiluminescence |
| Tipo di campione | Tissue Lysate, Cell Lysate |
| Quantità | 250 Tests |
| Vedi altri risultati |