Learn More
Nadifloxacin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nadifloxacin |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H21FN2O4/c1-10-2-3-12-16-13(18(24)14(19(25)26)9-22(10)16)8-15(20)17(12)21-6-4-11(23)5-7-21/h8-11,23H,2-7H2,1H3,(H,25,26) |
| Peso formulazione | 360.1485 |