Learn More
NADP disodium salt, MedChemExpress
Codice prodotto. 16462326
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16462326 500 mg 500mg
16448926 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16462326 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYF0002A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress NADP disodium salt (Disodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP disodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
NADP disodium salt (Disodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP disodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
Specifica
Materiale o nome chimico NADP disodium salt
CAS 24292-60-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H28N7O17P3.2Na
Quantità 500 mg
Sinonimo Disodium NADP
Informazioni di solubilità H2O : 250 mg/mL (316.70 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.33 mg/mL (4.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP([O-])(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]([N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)O4)=O)(O)=O)O3)C=N2)=NC=N1.[2 Na]
Molecular Weight (g/mol) 789.38
Peso formulazione 789.39
Percent Purity 98.47%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only