Learn More
NADP sodium salt, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452326
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16452326 500 mg -
16438926 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16452326 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYF0002
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress NADP sodium salt (Sodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP sodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
NADP sodium salt (Sodium NADP), a nicotinamide adenine dinucleotide, is a redox cofactor. NADP sodium salt is a key cofactor for electron transfer in the metabolism, being alternately oxidized (NADP+) and reduced (NADPH).
Specifica
Materiale o nome chimico NADP sodium salt
CAS 1184-16-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H27N7NaO17P3
Quantità 500 mg
Sinonimo Sodium NADP
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (130.65 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 3.57 mg/mL (4.66 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP([O-])(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]([N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)O4)=O)([O-])=O)O3)C=N2)=NC=N1.[Na+]
Molecular Weight (g/mol) 765.39
Peso formulazione 765.39
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only