Learn More
NADPH tetracyclohexanamine, MedChemExpress
Descrizione
NADPH tetracyclohexanamine is a ubiquitous cofactor and biological reducing agent.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | NADPH tetracyclohexanamine |
| CAS | 100929-71-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C45H82N11O17P3 |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 100 mg/mL (87.56 mM) ∣DMSO : ≥ 84 mg/mL (73.55 mM) |
| SMILES | NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](OP(O)(O)=O)[C@H](O)[C@@H](COP(OP(O)(OC[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N5C=C(C(N)=O)CC=C5)O4)=O)(O)=O)O3)C=N2)=NC=N1.NC6CCCCC6.NC7CCCCC7.NC8CCCCC8.NC9CCCCC9 |
| Molecular Weight (g/mol) | 1142.12 |
| Peso formulazione | 1142.12 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only