Learn More
Naftidrofuryl oxalate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418616
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16418616 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16418616 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1107
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Naftidrofuryl oxalate (Nafronyl oxalate salt) is a drug used in the management of peripheral and cerebral vascular disorders as a vasodilator, enhance cellular oxidative capacity, and may also be a 5-HT2 receptor antagonist.
Naftidrofuryl oxalate (Nafronyl oxalate salt) is a drug used in the management of peripheral and cerebral vascular disorders as a vasodilator, enhance cellular oxidative capacity, and may also be a 5-HT2 receptor antagonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Naftidrofuryl oxalate
CAS 6-4-3200
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H35NO7
Quantità 100 mg
Sinonimo Nafronyl oxalate salt
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (211.17 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (211.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OCCN(CC)CC)C(CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)CC3OCCC3.O=C(O)C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 473.56
Peso formulazione 473.56
Percent Purity 96.45%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only